Learn More
Succinato de doxilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13545040 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13545040 50 g Frasco de vidrio 50 g
13535040 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 13545040
Marca: Thermo Scientific Acros 449540500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 562-10-7 | C21H28N2O5 | 388.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 562-10-7
Fórmula molecular C21H28N2O5
Peso molecular (g/mol) 388.46
Número MDL MFCD00056168
Clave InChI KBAUFVUYFNWQFM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo doxylamine succinate, decapryn, evigoa d, a-h injection, decapryn succinate, unisom, alsadorm, gittalun, mereprine
PubChem CID 11224
ChEBI CHEBI:82461
Nombre IUPAC Ácido butanodioico;N,N-dimetil-2-(1-fenil-1-piridin-2-iletoxi)etanamina
SMILES OC(=O)CCC(O)=O.CN(C)CCOC(C)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxylamine succinate
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.46
compliance-icons
Nombre del producto
  • Doxylamine succinate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.