Learn More
Doxilamina N'-óxido, TRC
Código de producto. 17935115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17935115 10 mg 10 miligramos
17943845 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17935115 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD56203010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99430-77-0
Fórmula molecular C17H22N2O2
Peso molecular (g/mol) 286.37
Sinónimo N,N-Dimethyl-2-[1-(1-oxido-2-pyridinyl)-1-phenylethoxy]-ethanamine, N,N-Dimethyl-2-[1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]-ethanamine N2-Oxide
SMILES O=N1=C(C(OCCN(C)C)(C)C2=CC=CC=C2)C=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxylamine N'-Oxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22N2O2/c1-17(21-14-13-18(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-19(16)20/h4-12H,13-14H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.1681
Porcentaje de pureza >95%