Learn More
N-óxido de doxilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Doxylamine N-Oxide |
| CAS | 97143-65-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C17 H22 N2 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Ethanamine, N,N-dimethyl-2-[1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]-, N-oxide (9CI, ACI), Doxylamine N-oxide, N,N-Dimethyl-2-[1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]ethanamine N-oxide, Doxylamine N-oxide (aliphatic N-oxide) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H22N2O2/c1-17(15-9-5-4-6-10-15,16-11-7-8-12-18-16)21-14-13-19(2,3)20/h4-12H,13-14H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(OCC[N+](C)(C)[O-])(c1ccccc1)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | Óxido de N,N-dimetil-2-(1-fenil-1-piridin-2-iletoxi)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 286.369 |
| Mostrar más |