Learn More
Diclorhidrato de N-óxido de doxilamina, Mikromol™
Código de producto. 17970946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17970946 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17970946 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0101.05
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato de N-óxido de doxilamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxylamine N-Oxide Dihydrochloride
CAS 2724689-64-7
Nombres de analitos o componentes Doxylamine N-Oxide Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H22 N2 O2 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Doxylamine N-Oxide Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22N2O2.2ClH/c1-17(15-9-5-4-6-10-15,16-11-7-8-12-18-16)21-14-13-19(2,3)20;;/h4-12H,13-14H2,1-3H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.CC(OCC[N+](C)(C)[O-])(c1ccccc1)c2ccccn2
Nombre IUPAC Óxido de N,N-dimetil-2-(1-fenil-1-piridin-2-iletoxi)etanamina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 359.29
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.1215 g/mol