Learn More
Succinato de hidrógeno de doxilamina, LoGiCal
Código de producto. 30457797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30457797 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457797 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0101.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Doxilamine succinate
CAS 562-10-7
Nombres de analitos o componentes Doxilamine succinate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H22 N2 O . C4 H6 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Doxylamine Hydrogen Succinate, Butanedioic acid, compd. with N,N-dimethyl-2-[1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]ethanamine (1:1), Ethanamine, N,N-dimethyl-2-[1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]-, butanedioate (1:1) (9CI), Alsodorm, Decamium, Decapryn, Decapryn succinate, Decapryn succinate (1:1), Donormil, Donormyl, Doxised, Doxylamine succinate (1:1), Gittalun, Hoggar N, Meraprina, Mereprine, NSC 74772, Sedaplus, Unisom, Succinic acid, compd. with 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]pyridine (1:1) (8CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8CI), 2-[alpha-(2-Dimethylaminoethoxy)-alpha-methylbenzyl]pyridine succinate, 2-[alpha-(2-Dimethylaminoethoxy)-alpha-methylbenzyl]pyridine succinate (1:1)
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22N2O.C4H6O4/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-18-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Tipo de solución Neat
SMILES CN(C)CCOC(C)(c1ccccc1)c2ccccn2.OC(=O)CCC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido butanodioico;N,N-dimetil-2-(1-fenil-1-piridin-2-iletoxi)etanamina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 388.46
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.1998 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.