Learn More
Succinato de hidrógeno de doxilamina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30460160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30460160 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30460160 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0101.0001
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Succinato de hidrógeno de doxilamina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxilamine succinate
CAS 562-10-7
Nombres de analitos o componentes Doxilamine succinate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H22 N2 O . C4 H6 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Doxylamine Hydrogen Succinate, Butanedioic acid, compd. with N,N-dimethyl-2-[1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]ethanamine (1:1), Ethanamine, N,N-dimethyl-2-[1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]-, butanedioate (1:1) (9 CI), Alsodorm, Decamium, Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI)
Fórmula InChI InChI=1 S/C17H22N2O.C4H6O4/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-18-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12 H,13-14H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
SMILES CN(C)CCOC(C)(c1ccccc1)c2ccccn2.OC(=O)CCC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido butanodioico;N,N-dimetil-2-(1-fenil-1-piridin-2-iletoxi)etanamina
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 388.46
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.1998 g/mol