Learn More
Succinato de doxilamina-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Doxylamine-d5 Succinate |
| CAS | 1216840-94-6 |
| Fórmula molecular | C17 2H5 H17 N2 O . C4 H6 O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Doxylamine-d5 Succinate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H22N2O.C4H6O4/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-18-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i4D,5D,6D,9D,10D; |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(C)(OCCN(C)C)c2ccccn2.OC(=O)CCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido butanodioico; N,N-dimetil-2-[1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)-1-piridin-2-iletoxi]etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 393.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 393.2312 |