Learn More
Isómero de doxilamina 4-piridinilo, TRC
Código de producto. 17972325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17972325 500 mg 500 miligramos
17943985 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17972325 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD562020500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 873407-01-3
Fórmula molecular C17H22N2O
Peso molecular (g/mol) 270.37
Sinónimo N,N-Dimethyl-2-[1-phenyl-1-(4-pyridinyl)ethoxy]ethanamine, 4-[α-(2-Dimethylaminoethoxy)-α-methylbenzyl]pyridine, Doxylamine EP Impurity A;
SMILES CN(C)CCOC(C)(c1ccccc1)c2ccncc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxylamine 4-Pyridinyl Isomer
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22N2O/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-7-5-4-6-8-15)16-9-11-18-12-10-16/h4-12H,13-14H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.1732
Porcentaje de pureza >95%