Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohidrato de doxiciclina, 97 %
Código de producto. 15570594 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15570594 5 g 5 g
15580594 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15570594 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 458890050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17086-28-1
Fórmula molecular C22H24N2O8·H2O
Peso molecular (g/mol) 462.45
Clave InChI FZKWRPSUNUOXKJ-CVHRZJFOSA-N
Sinónimo doxycycline monohydrate, doxycycline hydrate, adoxa, doxycycline hcl, 4-dimethylamino-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrate, adoxa pak, 4s,4ar,5s,5ar,6r,12as-4-dimethylamino-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide hydrate, vibramycin-d, doxycycline usp, monodox tn
PubChem CID 54684461
Nombre IUPAC (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(dimetilamino)-1,5,10,11,12a-pentahidroxi-6-metil-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahidro-4H-tetraceno-2-carboxamida; hidrato
SMILES CC1C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxycycline monohydrate
Punto de fusión 167.0°C to 168.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.45
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Doxycycline monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.