Learn More
Clorhidrato de doxiciclina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11420455 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420455 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 11420455 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219504410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00€
    159.60€ / 10 g
    Ahorro 8.40€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Más activo biológicamente que el clorhidrato de epímero 6b correspondiente. Clorhidrato de doxiciclina, MP Biomedicals es un antibiótico de amplio espectro eficaz contra bacterias grampositivas y gramnegativas. Es un derivado de la oxitetraciclina que se
El clorhidrato de doxiciclina es un derivado sintético de la oxitetraciclina y es miembro del grupo de antibióticos de la tetraciclinas. Muestra propiedades antiprotozoarias y es un potente inhibidor de MMP (metaloproteinasas de matriz), como la colagenasa tipo 1. Se utiliza para tratar una variedad de infecciones y para otras aplicaciones biomédicas.
  • Trata la prostatitis crónica, la sinusitis, la enfermedad inflamatoria pélvica, el acné, la rosácea y las infecciones por rickettsias
  • Inhibe la respuesta inflamatoria de la enfermedad de Lyme
  • Se utiliza en la profilaxis del ántrax (causado por Bacillus anthracis)
  • Eficaz contra Yersinia pestis
  • Inhibe la síntesis de colágeno
  • Se utiliza en estudios sobre cicatrización de heridas y remodelación de tejidos
  • Elimina Borrelia burgdorferi y Anaplasma fagocitophilum en reservorios de roedores
  • Elimina las garrapatas Ixodes scapularis
Especificaciones
Forma física Polvo
CAS 10592-13-9
Concentración Concentración de trabajo: Se utiliza típicamente a una concentración de 20ug/mL y es estable en medio a 37 °C durante aproximadamente 5 días.
Cantidad 10 g
Fórmula molecular C22H25ClN2O8
Número MDL MFCD03427564
Sinónimo Biocamycin, Doxigalumicina, Doxycycline hyclate, Doxy-II, Midoxin, Novadox, Retens, Tetradox, Vibradox, Hydramycin, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)- 1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, hydrochloride
Información de solubilidad Soluble en agua (10mg/mL, solución clara, amarillenta a verde-amarillenta) y DMSO (50mg/mL).
Clave InChI VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N
SMILES [Cl-].C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H]([NH+](C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12
Nombre IUPAC [(1S,4aR,11R,11aR,12S,12aR)-3-carbamoil-4,4a,6,7,12-pentahidroxi-11-metil-2,5-dioxo-11,11a,12,12a-tetrahidro-1H-tetracen-1-il]-dimetilazanio;cloruro
Peso molecular (g/mol) 480.90
PubChem CID 54706018
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.9
Grado Not Available
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Doxycycline Hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302+H312-Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.