Learn More
Clorhidrato de doxiciclina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11470892 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470892 5 g 5 g
11460892 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470892 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219504405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00€
    152.25€ / 5 g
    Ahorro 7.75€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
CAS: 10592-13-9 | Formula: C22H25ClN2O8 | Weight: 480.90 g/mol
CAS 10592-13-9
Fórmula molecular C22H25ClN2O8
Peso molecular (g/mol) 480.90
Número MDL MFCD03427564
Clave InChI VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N
Sinónimo Biocamycin, Tetradox
PubChem CID 54706018
SMILES [Cl-].C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H]([NH+](C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxycycline hydrochloride
Tipo Clorhidrato de doxiciclina
Forma física Polvo
Color Amarillo
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC cloruro de (1S,3Z,4aS,11R,11aR,12S,12aR)-3-[amino(hidroxi)metilideno]-4a,6,7,12-tetrahidroxi-N,N,11-trimetil-2,4,5-trioxo-1,2,3,4,4a,5,11,11a,12,12a-decahidrotetraceno-1-aminio
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.9
Grado Not Available
compliance-icons
Nombre del producto
  • Doxycycline Hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302+H312-Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.