Learn More
Hiclato de doxiciclina USP MP Biomedicals
Código de producto. 12801791 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Código de producto. Cantidad
12801791 10 g
1 options
Código de producto. 12801791 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219895510
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
USP grade Doxycycline Hyclate for laboratory and research use.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxycycline Hyclate
CAS 24390-14-5
Fórmula molecular C26H41ClN2O12
Cantidad 10 g
Sinónimo doryx, doxycycline hyclate, doxycycline, hydrochloride, hemiethanolate, hemihydrate;
Clave InChI ISZOFWGVNMFENH-YDLUHMIOSA-N
SMILES CCO.CCO.CC1C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.O.O.Cl
Nombre IUPAC (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(Dimetilamino)-1,5,10,11,12a-pentahidroxi-6-metil-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahidro-4H-tetraceno-2-carboxamida;etanol;dihidrato;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 609.066
PubChem CID 131676157
Grado USP
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Doxycycline Hyclate, USP
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Doxycycline Hyclate