Learn More
Tocris Bioscience™ Doxycycline hyclate
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18094232
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18094232 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18094232 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4090/50
Broad-spectrum MMP inhibitor; tetracycline derivative
Broad-spectrum antibiotic and MMP inhibitor; tetracycline derivative. Increases and promotes smooth muscle cell adhesion; inhibits proliferation and migration. Protects the microvasculature by inhibiting plasminogen systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxycycline hyclate
CAS 1293992-19-4
Cantidad 50 mg
Fórmula molecular C22H24N2O8·HCl
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.9
Pureza >98%