Learn More
Doxycycline hyclate, Thermo Scientific™
Doxycycline hyclate, Doryx, CAS # 24390-14-5, is the hyclate salt form of the broad-spectrum antibiotic known as doxycycline.
88.65€ - 312.00€
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15463329
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60579.14
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
98.80€
88.65€ / 25 g
Ahorro 10.15€
10% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15473329
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60579.22
100g
312.00€
100 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General description
• Doxycycline hyclate is a broad-spectrum bacteriostatic antibiotic of the tetracycline class
• Doxycycline inhibits bacterial growth by preventing polypeptide formation via inhibition of at least one ribosomal subunit
• Known to reversibly bind the 30S ribosomal subunit and inhibit formation of the aminoacyl-tRNA/mRNA-ribosome complex
• Inhibits matrix metalloproteinases in many microorganisms
Applications
• Effective against the bacteria that cause Lyme disease, chlamydia, rickettsia and mycoplasma; suitable for antibiotic resistance testing and study of cellular mechanisms
• Intended for laboratory use only
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Doxycycline hyclate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Doxycycline hyclate