Learn More
Doxycycline hyclate
Código de producto. 15463329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15463329 25 g 25 g
15473329 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15463329 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60579.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.16€
    88.65€ / 25 g
    Ahorro 21.51€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Doxycycline hyclate, Doryx, CAS # 24390-14-5, is the hyclate salt form of the broad-spectrum antibiotic known as doxycycline. | CAS: 24390-14-5 | C26H41ClN2O12 | 609.066 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
General description
• Doxycycline hyclate is a broad-spectrum bacteriostatic antibiotic of the tetracycline class
• Doxycycline inhibits bacterial growth by preventing polypeptide formation via inhibition of at least one ribosomal subunit
• Known to reversibly bind the 30S ribosomal subunit and inhibit formation of the aminoacyl-tRNA/mRNA-ribosome complex
• Inhibits matrix metalloproteinases in many microorganisms
Applications
• Effective against the bacteria that cause Lyme disease, chlamydia, rickettsia and mycoplasma; suitable for antibiotic resistance testing and study of cellular mechanisms
• Intended for laboratory use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24390-14-5
Fórmula molecular C26H41ClN2O12
Peso molecular (g/mol) 609.066
Número MDL MFCD07357237
Clave InChI ISZOFWGVNMFENH-YDLUHMIOSA-N
PubChem CID 131676157
Nombre IUPAC (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(Dimetilamino)-1,5,10,11,12a-pentahidroxi-6-metil-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahidro-4H-tetraceno-2-carboxamida;etanol;dihidrato;clorhidrato
SMILES CCO.CCO.CC1C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.O.O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxycycline hyclate
Tipo Doxycycline Hyclate
Forma física Powder
Color Yellow
Cantidad 25 g
Índice Merck 14,3440
Sinónimo Hydramycin; Doxycycline hydrochloride hemiethanolate hemihydrate
Información de solubilidad Soluble in water to 50mg/ml; May require warming;Soluble in water,methanol; Sparingly soluble in ethanol; Insoluble in chloroform and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.94 (503.94 Anhydrous)
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Doxycycline hyclate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Doxycycline hyclate