Learn More
TOKU-E™ Doxycycline Hyclate ReadyMade™ Solution
Código de producto. 30044033
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30044033 10 x 1 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 30044033 Proveedor TOKU-E™ N.º de proveedor D10910x1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Doxycycline Hyclate ReadyMade™ Solution is provided as a sterile-filtered solution in DMSO.
  • CAS Number: 24390-14-5
  • Molecular Formula: C22H24N2O8 · HCl · 0.5 H2O · 0.5 C2H6O
  • Molecular Weight: 512.94 g/mol
  • Storage Conditions: -20°C, protect from light
  • Form: Liquid
  • Source: Streptomyces peucetius
  • Spectrum: Doxycycline Hyclate has broad-spectrum activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria, and Mycoplasma (i.e. M. pneumoniae). Certain β-lactam resistant strains of vancomycin-resistant Enterococcus are also inhibited
  • Mechanism of Action: Tetracycline antimicrobials bind to the bacterial 30S ribosomal subunit interfering with tRNA/mRNA interaction, ultimately inhibiting protein synthesis. Tetracyclines can inhibit the matrix metalloprotease (MMP) enzyme family and inhibit mitochondrial biogenesis
Especificaciones
CAS 24390-14-5
Nombre del producto químico o material Doxycycline Hyclate
Color Yellow
Contenido y almacenamiento -20°C, Protect from light
Descripción Doxycycline Hyclate ReadyMade™ Solution 100 mg/mL in 10% DMSO
Concentración 100 to 105 mg/mL
Formulario Clear, light yellow solution
Tipo de producto Antibiotic
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Sterile-filtered
Con aditivos None
Sin aditivos None
Formulación Liquid in 10% DMSO
Para utilizar con (aplicación) Microbiology, Eukaryotic Cell Culture, Cancer Application
Línea de productos ReadyMade™ Solutions
Grado de pureza o calidad >95%
Cantidad 10 x 1 mL
Condiciones de envío Ice Pack
Fuente Streptomyces peucetius
Células madre cualificadas Streptomyces peucetius