Learn More
Hiclato de doxiciclina, MP BIOMEDICALS
Código de producto. 11486911 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11486911 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11486911 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219895525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    703.00€
    668.85€ / 25 g
    Ahorro 34.15€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
La doxiciclina es un pariente de la tetraciclina que, según se informa, es más eficaz contra organismos sensibles.
La doxiciclina es un pariente de la tetraciclina que, según se informa, es más eficaz contra organismos sensibles.
Notas de aplicación:
  • Se utiliza para inhibir las metaloproteinasas de la matriz y se ha utilizado para inhibir la respuesta inflamatoria de la enfermedad de Lyme.
Declaración de uso:
  • A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
Aplicaciones principales:
  • Antibiótico
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxycycline Hyclate
Forma física Polvo
CAS 24390-14-5
Color Amarillo
Cantidad 25 g
Peso molecular (g/mol) 1025.89
Grado USP
compliance-icons
Nombre del producto
  • Doxycycline Hyclate, USP
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Doxycycline Hyclate