Learn More
Doxycycline (hyclate), MedChemExpress
Código de producto. 16461438
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16461438 5 g 5 g
16432539 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16461438 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0565B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
MedChemExpress Doxycycline hyclate, an antibiotic, is an orally active and broad-spectrum metalloproteinase (MMP) inhibitor. Doxycycline hyclate shows antibacterial activity and anti-cancer cell proliferation activity.
Doxycycline hyclate, an antibiotic, is an orally active and broad-spectrum metalloproteinase (MMP) inhibitor. Doxycycline hyclate shows antibacterial activity and anti-cancer cell proliferation activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxycycline (hyclate)
CAS 24390-14-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H24N2O8.1/2C2H6O.ClH.1/2H2O
Cantidad 5 g
Sinónimo Doxycycline hydrochloride hemiethanolate hemihydrate WC2031
Información de solubilidad DMSO : 240 mg/mL (467.89 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 125 mg/mL (243.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(C1=O)=C(O)[C@@H](N(C)C)[C@]2([H])[C@@H](O)[C@]3([H])[C@@H](C)C4=C(C(C3=C(O)[C@@]21O)=O)C(O)=CC=C4)N.Cl.[0.5H2O].[0.5C2H6O]
Peso molecular (g/mol) 512.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.94
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation