Learn More
Hiclato de doxiciclina, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16694474 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16694474 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16694474 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R1748100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxycycline hyclate
CAS 24390-14-5
% máx. CAS ≤ 100%
Beilstein 5702728
Color Amarillo
Sinónimo Doxycycline hydrochloride hemiethanolate hemihydrat
Peso molecular (g/mol) 512.94 g/mol