Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hiclato de doxiciclina, 98 %
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
- El hiclato de doxiciclina es un antibiótico bacteriostático de amplio espectro de la clase de tetraciclina
- La doxiciclina inhibe la proliferación bacteriana al prevenir la formación de polipéptidos mediante la inhibición de al menos una subunidad ribosómica
- Se sabe que une de forma reversible la subunidad ribosómica 30S e inhibe la formación del complejo aminoacil-ARNt/ARNm-ribosoma
- Inhibe las metaloproteinasas de matriz en muchos microorganismos
Aplicaciones
- Eficaz contra las bacterias que causan la enfermedad de Lyme, la clamidia, la rickettsia y el micoplasma; apto para pruebas de resistencia antibiótica y estudio de mecanismos celulares
- Para uso exclusivo en el laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Doxycycline hyclate |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
| Cantidad | 25 g |
| Índice Merck | 15,3488 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 512.94 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Seguridad y manipulación
- Doxycycline hyclate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.