Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hiclato de doxiciclina, 98 %
Código de producto. 15500554 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15500554 5 g 5 g
15510554 25 g 25 g
15520554 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15500554 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 446060050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.90€
    35.65€ / 5 g
    Ahorro 5.25€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
El hiclato de doxiciclina, Doryx, n.° de CAS 24390-14-5, es la forma de sal de hiclato del antibiótico de amplio espectro conocido como doxiciclina.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El hiclato de doxiciclina es un antibiótico bacteriostático de amplio espectro de la clase de tetraciclina
  • La doxiciclina inhibe la proliferación bacteriana al prevenir la formación de polipéptidos mediante la inhibición de al menos una subunidad ribosómica
  • Se sabe que une de forma reversible la subunidad ribosómica 30S e inhibe la formación del complejo aminoacil-ARNt/ARNm-ribosoma
  • Inhibe las metaloproteinasas de matriz en muchos microorganismos
Aplicaciones
  • Eficaz contra las bacterias que causan la enfermedad de Lyme, la clamidia, la rickettsia y el micoplasma; apto para pruebas de resistencia antibiótica y estudio de mecanismos celulares
  • Para uso exclusivo en el laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24390-14-5
Fórmula molecular 0·5 C2H6O
Peso molecular (g/mol) 512.94
Clave InChI ISZOFWGVNMFENH-YDLUHMIOSA-N
Sinónimo doryx, doxycycline hyclate, doxycycline, hydrochloride, hemiethanolate, hemihydrate;
PubChem CID 131676157
Nombre IUPAC (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(Dimetilamino)-1,5,10,11,12a-pentahidroxi-6-metil-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahidro-4H-tetraceno-2-carboxamida;etanol;dihidrato;clorhidrato
SMILES CCO.CCO.CC1C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.O.O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxycycline hyclate
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,3488
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.94
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Doxycycline hyclate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.