Learn More
Melford Clorhidrato de doxiciclina
Código de producto. 30018236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018236 25 g 25 g
30018234 10 g 10 g
30018235 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30018236 Proveedor Melford N.º de proveedor D4302025.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
El clorhidrato de doxiciclina es un antibiótico ampliamente utilizado en el mercado de las ciencias biológicas.
El clorhidrato de doxiciclina es un antibiótico ampliamente utilizado en el mercado de las ciencias biológicas.
Pertenece a la clase de antibióticos de las tetraciclinas y exhibe una actividad de amplio espectro contra bacterias grampositivas y gramnegativas, así como contra ciertos otros microorganismos.
En el mercado de las ciencias biológicas, el clorhidrato de doxiciclina encuentra aplicaciones en diversos campos, incluida la investigación y la biotecnología. Se utiliza comúnmente como agente antibacteriano en sistemas de cultivo celular, donde ayuda a prevenir la contaminación bacteriana en líneas celulares y a mantener condiciones estériles.
El clorhidrato de doxiciclina también se utiliza en técnicas de biología molecular, como estudios de expresión genética y producción de proteínas. Se puede agregar a los medios para seleccionar células que contengan genes específicos o construcciones de ADN recombinante, ya que inhibe la síntesis de proteínas en bacterias y otros organismos. Su capacidad para inducir la expresión genética o regular la producción de proteínas se explota en ciertas aplicaciones de investigación.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxycycline HCl
CAS 10592-13-9
Cantidad 25 g
Fórmula molecular C22H24N2O8-HCl