Learn More
Melford Clorhidrato de doxiciclina
Descripción
El clorhidrato de doxiciclina es un antibiótico ampliamente utilizado en el mercado de las ciencias biológicas.
Pertenece a la clase de antibióticos de las tetraciclinas y exhibe una actividad de amplio espectro contra bacterias grampositivas y gramnegativas, así como contra ciertos otros microorganismos.
En el mercado de las ciencias biológicas, el clorhidrato de doxiciclina encuentra aplicaciones en diversos campos, incluida la investigación y la biotecnología. Se utiliza comúnmente como agente antibacteriano en sistemas de cultivo celular, donde ayuda a prevenir la contaminación bacteriana en líneas celulares y a mantener condiciones estériles.
El clorhidrato de doxiciclina también se utiliza en técnicas de biología molecular, como estudios de expresión genética y producción de proteínas. Se puede agregar a los medios para seleccionar células que contengan genes específicos o construcciones de ADN recombinante, ya que inhibe la síntesis de proteínas en bacterias y otros organismos. Su capacidad para inducir la expresión genética o regular la producción de proteínas se explota en ciertas aplicaciones de investigación.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Doxycycline HCl |
| CAS | 10592-13-9 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula molecular | C22H24N2O8-HCl |