Learn More
Doxibetasol, TRC
Código de producto. 30379760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30379760 10 mg
30383952 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30379760 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD56100010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1879-77-2
Fórmula molecular C22 H29 F O4
Peso molecular (g/mol) 376.46
Sinónimo (11β,16β)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17-dihydroxy-16β-methyl- (7CI,8CI), 21-Deoxybetamethasone, 9-Fluoro-11β,17-dihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Doxibetasol, Doxybetasol, Betamethasone Valerate Imp. B (EP)
Nombre IUPAC (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-17-acetil-9-fluoro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantra-3-one
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxybetasol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H29FO4/c1-12-9-17-16-6-5-14-10-15(25)7-8-19(14,3)21(16,23)18(26)11-20(17,4)22(12,27)13(2)24/h7-8,10,12,16-18,26-27H,5-6,9,11H2,1-4H3/t12-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.205