Learn More
Doxorrubicinolona, 90% (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Doxorubicinolone (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 56149-23-6 |
| Fórmula molecular | C21H20O9 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (8S,10S)-8-[(1S)-1,2-Dihydroxyethyl]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,10,11-tetrahydroxy-1-methoxy-5,12-naphthacenedione, Adriamycinol Aglycone, Doxorubicinol Aglycone, Doxorubicinolone, Epirubicinol Aglycone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H20O9/c1-30-11-4-2-3-8-14(11)20(28)16-15(17(8)25)18(26)9-5-21(29,12(24)7-22)6-10(23)13(9)19(16)27/h2-4,10,12,22-24,26-27,29H,5-7H2,1H3/t10-,12-,21-/m0/s1 |
| SMILES | O=C1C2=C(C(O)=C([C@@H](O)C[C@@](C(CO)O)(O)C3)C3=C2O)C(C4=C1C=CC=C4OC)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 416.38 |