Learn More
Cloruro de Doxorubicina, TRC
Código de producto. 18052620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18052620 50 mg 50 miligramos
18061910 25 mg 25 miligramos
18083820 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18052620 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD55800050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25316-40-9
Fórmula molecular C27 H29 N O11 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 579.98
Sinónimo Doxorubicin Hydrochloride, 5,12-Naphthacenedione, 10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-, hydrochloride, (8S,10S)- (9CI), 5,12-Naphthacenedione, 10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-, hydrochloride, (8S-cis)-, Adriamycin, hydrochloride (8CI), 2B 3-101, ADM hydrochloride, ADR, Adriablastina CS, Adriacin, Adriamycin, Adriblastin, Adriblastina, Adriblastina RD, Adrosal, Ameisu hydrochloride, Caelyx pegylated liposomal, DOX HCl, Doxolipad, Doxorubicin hydrochloride, Doxorubicin-LANS, Doxorubicin-TEVA, FI 106, FI 6804, Hydroxydaunorubicin hydrochloride, Lipo-Dox, Myocet liposoma, 5,12-Naphthacenedione, 10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-, hydrochloride (1:1), (8S,10S)-
Nombre IUPAC (7S,9S)-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-6,9,11-trihidroxi-9-(2-hidroxiacetil)-4-metaxi-8,10-dihidro-7H-tetraceno-5,12-dione; Cloruro
SMILES Cl.COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxorubicin Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22+,27-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 579.1507
Porcentaje de pureza >95%