Learn More
Clorhidrato de doxorrubicina, MP Biomedicals™
Código de producto. 17690877 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17690877 1 mg 1 miligramo
17600887 5 mg 5 miligramos
17610887 10 mg 10 miligramos
17620887 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17690877 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215910101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.70€
    37.80€ / 1 miligramos
    Ahorro 1.90€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
CAS 25316-40-9
Fórmula molecular C27H30ClNO11
Peso molecular (g/mol) 579.98
Número MDL MFCD00077757,MFCD00077757,MFCD00941448
Clave InChI MWWSFMDVAYGXBV-FGBJBKNOSA-N
Sinónimo doxorubicin hydrochloride, adriamycin, doxorubicin hcl, adriacin, adriblastina, rubex, adriamycin hydrochloride, adriblastin, adriamycin pfs
PubChem CID 129626538
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno (8S,10S)-10-[(4-amino-5-hidroxi-6-metiloxan-2-il)oxi]-6,8,11-trihidroxi-8-(2-hidroxiacetil)-1-metoxi-5,7,8,9,10,12-hexahidrotetraceno-5,12-diona
SMILES [H+].[Cl-].COC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C3=C(C[C@](O)(C[C@@H]3OC3CC(N)C(O)C(C)O3)C(=O)CO)C(O)=C1C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxorubicin hydrochloride
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 579.99
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Doxorubicin Hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Doxorubicin Hydrochloride