Learn More
Clorhidrato de doxorrubicina, MP Biomedicals™
Código de producto. 17600887 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17600887 5 mg 5 miligramos
17690877 1 mg 1 miligramo
17610887 10 mg 10 miligramos
17620887 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17600887 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215910105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.01€
    164.85€ / 5 miligramos
    Ahorro 16.16€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
CAS 25316-40-9
Fórmula molecular C27H30ClNO11
Peso molecular (g/mol) 579.98
Número MDL MFCD00077757,MFCD00077757,MFCD00941448
Clave InChI MWWSFMDVAYGXBV-FGBJBKNOSA-N
Sinónimo doxorubicin hydrochloride, adriamycin, doxorubicin hcl, adriacin, adriblastina, rubex, adriamycin hydrochloride, adriblastin, adriamycin pfs
PubChem CID 129626538
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno (8S,10S)-10-[(4-amino-5-hidroxi-6-metiloxan-2-il)oxi]-6,8,11-trihidroxi-8-(2-hidroxiacetil)-1-metoxi-5,7,8,9,10,12-hexahidrotetraceno-5,12-diona
SMILES [H+].[Cl-].COC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C3=C(C[C@](O)(C[C@@H]3OC3CC(N)C(O)C(C)O3)C(=O)CO)C(O)=C1C2=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Doxorubicin hydrochloride
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 579.99
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Doxorubicin Hydrochloride
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
Gefahrenhinweis
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Sicherheitshinweis
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Doxorubicin Hydrochloride
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.