Learn More
Clorhidrato de doxorrubicina, LoGiCal
Código de producto. 30457871
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457871 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457871 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0283.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxorubicin Hydrochloride
CAS 25316-40-9
Nombres de analitos o componentes Doxorubicin Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C27 H29 N O11 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Daunorubicin Hydrochloride Imp. D (EP), Daunorubicin Imp. D (EP), Epirubicin Hydrochloride Imp. C (EP), Epirubicin Imp. C (EP), 5,12-Naphthacenedione, 10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-alpha-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-, hydrochloride, (8S,10S)-, 5,12-Naphthacenedione, 10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-alpha-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-, hydrochloride, (8S-cis)-, Adriamycin, hydrochloride, ADM hydrochloride, ADR, Adriablastina CS, Adriacin, Adriamycin, Adriblastin, Adriblastina, Adriblastina RD, DOX HCl, Doxorubicin Hydrochloride, FI 106, FI 6804, Hydroxydaunorubicin hydrochloride, Lipo-Dox, Daunorubicin Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Epirubicin Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Daunorubicin Impurity D as Hydrochloride, Epirubicin Impurity C as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22+,27-;/m0./s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
Nombre IUPAC (7S,9S)-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-6,9,11-trihidroxi-9-(2-hidroxiacetil)-4-metoxi-8,10-dihidro-7H-tetraceno-5,12-diona;clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 579.98
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 579,1507 g/mol