Learn More
Doxorrubicina-hidrazona-caproil-maleimida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Doxorubicin-hydrazone-caproyl-maleimide |
| CAS | 151038-96-9 |
| Fórmula molecular | C37H42N4O13 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | DOXO-EMCH, Doxorubicin-EMCH, (E)-N'-(1-((2S,4S)-4-(((2R,4S,5S,6S)-4-Amino-5-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2,5,12-trihydroxy-7-methoxy-6,11-dioxo-1,2,3,4,6,11-hexahydrotetracen-2-yl)-2-hydroxyethylidene)-6-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)hexanehydrazide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C37H42N4O13/c1-17-32(46)20(38)13-27(53-17)54-22-15-37(51,23(16-42)39-40-24(43)9-4-3-5-12-41-25(44)10-11-26(41)45)14-19-29(22)36(50)31-30(34(19)48)33(47)18-7-6-8-21(52-2)28(18)35(31)49/h6-8,10-11,17,20,22,27,32,42,46,48,50-51H,3-5,9,12-16,38H2,1-2H3,(H,40,43)/t17-,20-,22-,27-,32+,37-/m0/s1 |
| SMILES | OC=1C2=C([C@@H](O[C@H]3C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O3)C[C@@](C(=NNC(CCCCCN4C(=O)C=CC4=O)=O)CO)(O)C2)C(O)=C5C1C(=O)C=6C(C5=O)=C(OC)C=CC6 |
| Nombre IUPAC | N'-(1-((2S,4S)-4-(((2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hidroxi-6-metiltetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)-2,5,12-trihidroxi-7-metoxi-6,11-dioxo-1,2,3,4,6,11-hexahidrotetracen-2-il)-2-hidroxietiliden)-6-(2,5-dioxo-2,5-dihidro-1H-pirrol-1-il)hexanohidrazida |
| Peso molecular (g/mol) | 750.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 750.27 |