Learn More
Doxofilina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Doxofylline |
| CAS | 69975-86-6 |
| Fórmula molecular | C11 H14 N4 O4 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Doxofylline, 7-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14N4O4/c1-13-9-8(10(16)14(2)11(13)17)15(6-12-9)5-7-18-3-4-19-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CN1C(=O)N(C)c2ncn(CC3OCCO3)c2C1=O |
| Nombre IUPAC | 7-(1,3-dioxolan-2-ilmetil)-1,3-dimetilpurina-2,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 266.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.1015 |