Learn More
Doxofylline
Código de producto. 15483319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15483319 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15483319 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60575.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 69975-86-6 | C11H14N4O4 | 266.257 g/mol
Xanthine bronchodilator that inhibits phosphodiesterase activity
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxofylline
CAS 69975-86-6
Punto de fusión 144°C to 146°C
Color Blanco
Fórmula molecular C11H14N4O4
Número MDL MFCD00865218
Cantidad 5 g
Índice Merck 14,3438
Sinónimo doxofylline, doxophylline, ansimar, dioxyfilline, maxivent, ventax, unii-mpm23gmo7z, doxofylline usan:inn, doxofilina inn-spanish, doxofyllinum inn-latin
Clave InChI HWXIGFIVGWUZAO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)N(C=N2)CC3OCCO3
Nombre IUPAC 7-(1,3-dioxolan-2-ylmethyl)-1,3-dimethylpurine-2,6-dione
Peso molecular (g/mol) 266.257
PubChem CID 50942
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.25
Forma física Crystalline Powder