Learn More
Doxofylline, MedChemExpress
Código de producto. 16428056
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16428056 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16428056 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0004
MedChemExpress Doxofylline is an antagonist of adenosine A1 receptor which also inhibits phosphodiesterase IV.
Doxofylline is an antagonist of adenosine A1 receptor which also inhibits phosphodiesterase IV.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxofylline
CAS 69975-86-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H14N4O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (187.79 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (93.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1C)N(C)C2=C(N(CC3OCCO3)C=N2)C1=O
Peso molecular (g/mol) 266.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.25
Porcentaje de pureza 99.32%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation