Learn More
Doxofilina-d6 (dimetil-d6), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Doxofylline-D6 (dimethyl-D6) |
| CAS | 1219805-99-8 |
| Fórmula molecular | C11 D6 H8 N4 O4 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | Doxofylline-d6 (dimethyl-d6), 7-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)-3,7-dihydro-1,3-di(methyl-d3)-1 H-purine-2,6-dione, 7-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)theophylline-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C11H14N4O4/c1-13-9-8(10(16)14(2)11(13)17)15(6-12-9)5-7-18-3-4-19-7/h6-7 H,3-5H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])N1C(=O)N(c2ncn(CC3OCCO3)c2C1=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 7-(1,3-dioxolan-2-ilmetil)-1,3-bis(trideuteriometil)purina-2,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 272.2902 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.1392 g/mol |
| Mostrar más |