Learn More
Doxifluridine, MedChemExpress
Código de producto. 16470758
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16470758 5 g 5 g
16412039 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16470758 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0021
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
MedChemExpress Doxifluridine(Ro 21-9738; 5'-DFUR) is a thymidine phosphorylase activator for PC9-DPE2 cells with IC50 of 0.62 μM.
Doxifluridine(Ro 21-9738
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxifluridine
CAS 9-5-3094
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H11FN2O5
Cantidad 5 g
Sinónimo Ro 21-9738 5-Fluoro-5'-deoxyuridine 5'-DFUR
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (406.19 mM) ∣DMF : 100 mg/mL (406.19 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (81.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C(NC(C(F)=C2)=O)=O)O1)O)O
Peso molecular (g/mol) 246.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.19
Porcentaje de pureza 99.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death