Learn More
Doxercalciferol, MedChemExpress
Código de producto. 16497806
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497806 100 mg 100 miligramos
16480336 2 mg 2 miligramos
16463957 50 mg 50 miligramos
16460498 5 mg 5 miligramos
16448038 10 mg 10 miligramos
16443746 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16497806 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY32348
MedChemExpress Doxercalciferol is a Vitamin D2 analog, acts as an activator of Vitamin D receptor, and prevent renal disease.
Doxercalciferol is a Vitamin D2 analog, acts as an activator of Vitamin D receptor, and prevent renal disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxercalciferol
CAS 54573-75-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H44O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1.alpha.-Hydroxyvitamin D2
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (121.17 mM)
SMILES C=C1[C@H](C[C@@H](C/C1=C/C=C2[C@]3([C@@](C)([C@H](CC3)[C@@H](/C=C/[C@@H](C(C)C)C)C)CCC/2)[H])O)O
Peso molecular (g/mol) 412.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.65
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death