Learn More
Clorhidrato de N-óxido de doxepina, Mikromol™
Código de producto. 30052134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052134 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052134 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0032.120025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de N-óxido de doxepina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxepin N-Oxide Hydrochloride
CAS 2734342-87-9
Nombres de analitos o componentes Doxepin N-Oxide Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H21 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 9,11-Didehydroestriol, Doxepin N-Oxide Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9Cl4NO2/c12-5-8(16-11(18)10(14)15)9(17)6-1-3-7(13)4-2-6/h1-4,8,10H,5H2,(H,16,18)
SMILES Cl.C[N+](C)([O-])CC\C=C\1/c2ccccc2COc3ccccc13
Nombre IUPAC Óxido de (3E)-3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ilideno)-N,N-dimetilpropan-1-amina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 331.84
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.1339 g/mol