Learn More
Doxepina Clorhidrato, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Doxepin Hydrochloride |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11+; |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 315.139 |