Learn More
Clorhidrato de doxepina, Mikromol™
Código de producto. 18042570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18042570 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18042570 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0032.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de doxepina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxepin Hydrochloride
CAS 1229-29-4
Nombres de analitos o componentes Doxepin Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H21 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Doxepin Hydrochloride, 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N,N-dimethyl-1-propanamine hydrochloride, Dibenz[b,e]oxepin, 1-propanamine deriv., Adapin, Aponal, Curatin, Doxepin hydrochloride, Doxepine hydrochloride, P 3693A, Quitaxon, Sinequan, Sinequin, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6H),gamma-propylamine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11+;
SMILES Cl.CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2COc3ccccc13
Nombre IUPAC (3E)-3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ilideno)-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 315.84
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 315,139 g/mol