Learn More
Clorhidrato de doxepina, LoGiCal
Código de producto. 30461944
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461944 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461944 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0032.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxepin Hydrochloride
CAS 1229-29-4
Nombres de analitos o componentes Doxepin Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H21 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Doxepin Hydrochloride, 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N,N-dimethyl-1-propanamine hydrochloride, Dibenz[b,e]oxepin, 1-propanamine deriv., Adapin, Aponal, Curatin, Doxepin hydrochloride, Doxepine hydrochloride, P 3693A, Quitaxon, Sinequan, Sinequin, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6H),gamma-propylamine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11+;
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2COc3ccccc13
Nombre IUPAC (3E)-3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ilideno)-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 315.84
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 315,139 g/mol