Learn More
Clorhidrato de doxepina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Descripción
Clorhidrato de doxepina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Doxepin Hydrochloride |
| CAS | 1229-29-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Doxepin Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C19 H21 N O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Doxepin Hydrochloride, 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene-N,N-dimethyl-1-propanamine hydrochloride, Dibenz[b,e]oxepin, 1-propanamine deriv., Adapin, Aponal, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12 H,7,13-14H2,1-2H3;1 H/b17-11+; |
| SMILES | Cl.CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2COc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | (3 E)-3-(6 H-benzo[c][1 ]benzoxepin-11-ilideno)-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |