Learn More
Doxepina HCl, Lipomed
Descripción
Doxepina HCl
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Doxepin Hydrochloride |
| CAS | 1229-29-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Doxepin Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C19 H21 N O . Cl H |
| Sinónimo | Doxepin Hydrochloride, 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene-N,N-dimethyl-1-propanamine hydrochloride, Dibenz[b,e]oxepin, 1-propanamine deriv., Adapin, Aponal, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Cl.CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2COc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | (3 E)-3-(6 H-benzo[c][1 ]benzoxepin-11-ilideno)-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato |
| Industry Type | Sector farmacéutico |
| Mostrar más |