Learn More
Doxepina HCl, Lipomed
Código de producto. 30461984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461984 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461984 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMDXP1092HC10
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Doxepina HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxepin Hydrochloride
CAS 1229-29-4
Nombres de analitos o componentes Doxepin Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H21 N O . Cl H
Sinónimo Doxepin Hydrochloride, 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene-N,N-dimethyl-1-propanamine hydrochloride, Dibenz[b,e]oxepin, 1-propanamine deriv., Adapin, Aponal, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2COc3ccccc13
Nombre IUPAC (3 E)-3-(6 H-benzo[c][1 ]benzoxepin-11-ilideno)-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 315.84
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.139 g/mol