Learn More
Doxepina EP Impureza A, Mikromol™
Beskrivelse
Doxepina EP Impureza A, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-one (Doxepinone) |
| CAS | 4504-87-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-one (Doxepinone) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H10 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Doxepin Hydrochloride Imp. A (EP), Doxepin Imp. A (EP), Doxepin USP Related Compound A, Doxepin USP RC A, Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-one, Doxepinone, Doxepin Related Compound A, Doxepin Hydrochloride Impurity A, Doxepin Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10O2/c15-14-11-6-2-1-5-10(11)9-16-13-8-4-3-7-12(13)14/h1-8H,9H2 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | O=C1c2ccccc2COc3ccccc13 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?