Learn More
Doxepina EP Impureza A, Mikromol™
Código de producto. 30462996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462996 4 x 25 mg 100 miligramos
17924346 100 mg 100 miligramos
17961916 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462996 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0032.0300254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Doxepina EP Impureza A, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-one (Doxepinone)
CAS 4504-87-4
Nombres de analitos o componentes Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-one (Doxepinone)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H10 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Doxepin Hydrochloride Imp. A (EP), Doxepin Imp. A (EP), Doxepin USP Related Compound A, Doxepin USP RC A, Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-one, Doxepinone, Doxepin Related Compound A, Doxepin Hydrochloride Impurity A, Doxepin Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10O2/c15-14-11-6-2-1-5-10(11)9-16-13-8-4-3-7-12(13)14/h1-8H,9H2
Tipo de solución Neat
SMILES O=C1c2ccccc2COc3ccccc13
Nombre IUPAC 6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ona
Peso molecular (g/mol) 210.23
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.0681 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.