Learn More
Doxepina-d3 Cloruro, TRC
Código de producto. 30137690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137690 25 mg 25 miligramos
30135231 1 mg 1 miligramo
17909309 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30137690 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD55000225MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 347840-07-7
Fórmula molecular C19 2H3 H18 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 318.86
Sinónimo Doxepin-D3 Hydrochloride (cis/trans), 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-N-(methyl-d3)-1-propanamine hydrochloride
Nombre IUPAC 3-(6H-benzo[c][1]benzoxepina-11-ilideno)-N-metil-N-(trideuteriometil)propano-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C)CCC=C1c2ccccc2COc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxepin-d3 Hydrochloride (cis/trans)
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/i1D3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.1578