Learn More
Clorhidrato de doxepina-D3 (cis/trans) 0,1 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Doxepin-d3 Hydrochloride (cis/trans) |
| CAS | 347840-07-7 |
| Disolvente o matriz | Metanol |
| Fórmula molecular | C19 2H3 H18 N O . Cl H |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | Doxepin-D3 Hydrochloride (cis/trans), 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-N-(methyl-d3)-1-propanamine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/i1D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C)CCC=C1c2ccccc2COc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ilideno)-N-metil-N-(trideuteriometil)propan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 318.86 |
| Mostrar más |