Learn More
Doxepina-d3 HCl (N-metil-d3) (mezcla cis/trans), CDN
Código de producto. 30328458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.01 g
0.05 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328458 0.01 g 0.01 g
30322117 0.05 g 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30328458 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND35480.01G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxepin-d3 Hydrochloride (cis/trans)
CAS 347840-07-7
Fórmula molecular C19 2H3 H18 N O . Cl H
Cantidad 0.01 g
Sinónimo Doxepin-D3 Hydrochloride (cis/trans), 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene-N-methyl-N-(methyl-d3)-1-propanamine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1 S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12 H,7,13-14H2,1-2H3;1 H/i1D3;
SMILES Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N(C)CCC=C1c2ccccc2COc3ccccc13
Nombre IUPAC 3-(6 H-benzo[c][1 ]benzoxepin-11-ilideno)-N-metil-N-(trideuteriometil)propan-1-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 318.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 318,1578 g/mol
Porcentaje de pureza 99 átomo % D, mínimo 96% Pureza química