Learn More
doxazosina, Mikromol™
Description
Doxazosina
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Doxazosin |
| CAS | 74191-85-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Doxazosin |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H25 N5 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Doxazosin, 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-[(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)carbonyl]piperazine, 4-Amino-2-[4-(1,4-benzodioxan-2-carbonyl)piperazin-1-yl]-6,7-dimethoxyquinazoline, UK-33274 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H25N5O5/c1-30-18-11-14-15(12-19(18)31-2)25-23(26-21(14)24)28-9-7-27(8-10-28)22(29)20-13-32-16-5-3-4-6-17(16)33-20/h3-6,11-12,20H,7-10,13H2,1-2H3,(H2,24,25,26) |
| SMILES | COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4COc5ccccc5O4 |
| Nombre IUPAC | [4-(4-amino-6,7-dimetoxiquinazolin-2-il)piperazin-1-il]-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-3-il)metanona |
| Show More |