Learn More
Tocris Bioscience™ Doxazosin mesylate
Descripción
Selective α1-adrenoceptor antagonist (pKi values are 9.0, 8.5 and 8.4 for human α1B, α1A and α1D receptors respectively). Displays antihypertensive activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Doxazosin mesylate |
| CAS | 77883-43-3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C24H29N5O8S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 547.58 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 547.583 |