Learn More
Doxazosin mesylate, MedChemExpress
Código de producto. 16492006
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492006 500 mg 500 miligramos
16452049 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16492006 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0098A
MedChemExpress Doxazosin mesylate (UK 33274) is a quinazoline-derivative that selectively antagonizes postsynaptic α1-adrenergic receptors.
Doxazosin mesylate (UK 33274) is a quinazoline-derivative that selectively antagonizes postsynaptic α1-adrenergic receptors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxazosin mesylate
CAS 77883-43-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H29N5O8S
Cantidad 500 mg
Sinónimo UK 33274 mesylate
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (60.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCN(C2=NC(N)=C3C=C(OC)C(OC)=CC3=N2)CC1)C4OC5=CC=CC=C5OC4.CS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 547.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 547.58
Porcentaje de pureza 99.72%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation